Learn More
Glycérine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
Conditionnement:
4L
500mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glycerin |
| Point d’éclair | 199.00°C |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré à col étroit |
| Quantité | 500 mL |
| Gravité spécifique | 1L = 1.26kg |
| Poids de la formule | 92.1 |
| Qualité | Multiofficinal / USP |