Learn More
Glycérol, 98+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. p-7073043 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
Code produit. 10675872
Marque: Fisher Chemical G/0600/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Glycérol, 98 % et +, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Point de fusion 18°C
pH 5
Point d’ébullition 290°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 500 mL
Densité de vapeur 3.17
Poids de la formule 92.09g/mol
Tension de vapeur 0.003mbar 50
Forme physique Liquide très visqueux