Learn More
Glycérol, réactif ACS, ≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 L
4 L
4 x 4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
1L
2L
4 pièces
4L
500mL
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glycerol |
| Point de fusion | 18°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.25g/mL |
| pH | Neutral |
| Point d’ébullition | 290°C (1013 hPa) |
| Point d’éclair | 160°C (320°F) |
| Température d’allumage | 698°F |
| Odeur | Odorless |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Afficher plus |