Learn More
Glycérol, 99,5 + %, pour spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-138903 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
Code produit. 10337700
Marque: Thermo Scientific Acros 184695000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Note relative au nom 99.5+%
Absorbance (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 340nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 320nm, 0.05 max. at 280nm, 0.25 max. at 225nm, 0.7 max. at 210nm, 1 max. at 206nm
Informations sur la décomposition >290°C
Point de fusion 18.0°C
Couleur Brun à noir
Densité 1.2610g/mL
Point d’ébullition 290.0°C
Point d’éclair 160°C
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.4716
Quantité 500 mL
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Gravité spécifique 1.261
Informations sur la solubilité Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
Viscosité 1069 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 92.09
Tension de vapeur 0.003mbar at 50°C
Pourcentage de pureté 99.5+%
Qualité Spectroscopie
Forme physique Solution