Learn More
Glycérol, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4229229 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 l
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
25L
Code produit. 10562524
Marque: Thermo Scientific Acros 158922500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Note relative au nom Extra Pure
Informations sur la décomposition >290°C
Point de fusion 18.0°C
Densité 1.2610g/mL
Point d’ébullition 290.0°C
Point d’éclair 160°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.4716
Quantité 250 mL
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Gravité spécifique 1.261
Informations sur la solubilité Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
Viscosité 1069 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 92.09
Tension de vapeur 0.003mbar at 50°C
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide visqueux