Learn More
Glycérol, anhydre, bioréactif ultra pur, J.T.Baker™
Code produit. 15548224 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
Conditionnement:
Flacon en poly à fond sous pression en PEHD
Flacon poly
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15548224
Marque: Avantor J.T.Baker 404300
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
    Pour la stabilisation enzymatique, la congélation et les tampons d’électrophorèse
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Note relative au nom Anhydrous
Point d’éclair 199.00°C
Conditionnement Flacon en poly à fond sous pression en PEHD
Quantité 500 mL
Gravité spécifique 1L = 1.26kg
Poids de la formule 92.1
Qualité Bioréactif ultra-pur