Learn More
Glycérol, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell
Code produit. 15685690
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
Code produit. 15685690
Marque: Honeywell Riedel-de Haën 49770250ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Densité 1.25g/mL
Point d’éclair 160°C (320°F)
Température d’allumage 698°F
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Quantité 250 mL
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Densité de vapeur 3.1 (vs air)
Poids de la formule 92.09g/mol
Tension de vapeur 1 mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Qualité ACS/certifié pur