Learn More
Solution de glycérol, 85 %, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Code produit. 15625700
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
Code produit. 15625700
Marque: Honeywell-Riedel-de Haen 497831L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Testé selon la pharmacopée européenne, 85 %
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution de glycérol
Note relative au nom Testé selon Ph. Eur.
CAS 56-81-5
Couleur Incolore
Densité 1.252 g/ml à 25°C
pH Neutre
Point d’ébullition 290°C (1013 hPa)
Point d’éclair 160°C (320°F)
Odeur Inodore
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H8O3
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
Numéro MDL MFCD00004722
Quantité 1 l
Numéro UN NONH pour tous les modes de transport
Beilstein 635685
Synonyme glycérol, glycérine, alcool glycylique, glycéritol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
Informations sur la solubilité Complètement miscible dans l’eau
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(O)CO
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI : 17754
Poids de la formule 92.09 g/mol (base anhydre)
Forme physique Liquide