Learn More
Solution de glycérol, Honeywell™
Code produit. 15641480
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
25 L
70 kg
Conditionnement:
1L
25L
5L
70kg
Code produit. 15641480
Marque: Honeywell Riedel-de Haën 155241L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau Glycerol Solution
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur. BP
Densité 1.252g/mL at 25°C
Point d’éclair 160°C (320°F)
Résidus d’allumage ≤0.01% (as SO4)
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
Quantité 1 L
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Poids de la formule 92.09g/mol (anhydrous basis)
Pourcentage de pureté 84 to 88%
Qualité puriss.