Learn More
Glycerol Solution, Honeywell
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
25 L
70 kg
Spécification
Nom chimique ou matériau | Glycerol Solution |
Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur. BP |
Densité | 1.252g/mL at 25°C |
Point d’éclair | 160°C (320°F) |
Résidus d’allumage | ≤0.01% (as SO4) |
Formule linéaire | HOCH2CH(OH)CH2OH · aq |
Quantité | 70 kg |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 635685 |
Poids de la formule | 92.09g/mol (anhydrous basis) |