Learn More
Solution tampon, pH 2,00, Chem-Lab
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
Conditionnement:
1L
Description
Niveau de pH ± 0,02 à la température spécifiée :
- pH de 1,99 à 0°C
- pH de 1,99 à 10°C
- pH de 2,00 à 20°C
- pH de 2,00 à 25°C
- pH de 2,00 à 30°C
- pH de 2,00 à 40°C
- pH de 2,00 à 50°C
- pH de 2,00 à 60°C
- pH de 2,00 à 70°C
- pH de 2,00 à 80°C
- pH de 2,00 à 90°C
Spécification
Spécification
| CAS | 77-92-9, 7647-14-5, 7647-01-0 |
| Point de fusion | 0°C |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.01g/mL |
| pH | 2 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 000 mL |
| Type de solution | Tampon pH |
| Formule | pH 2 (±0.02/20°C) Citrate-NaCl-HCI |
| Afficher plus |