Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrane GN-6, 0,45 μm
Membrane de 0,45 μm certifiée pour l’analyse microbiologique, conforme ou dépassant les spécifications réglementaires.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 66191
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Conçue pour les applications de laboratoire uniquement
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
Blanc | |
Ester de cellulose mixte Metricel | |
10 x 200/boîte | |
Quadrillé |
En vrac avec séparateurs en parchemin | |
0,45 μm | |
Gamma Irradiated | |
47 mm |