Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disque à membrane GN-6 Metricel™
Membrane de 0,45 μm certifiée pour l’analyse microbiologique, conforme ou dépassant les spécifications réglementaires.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 64382
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Description
- Les esters de cellulose mixte sont les milieux filtrants les plus acceptés pour l’analyse microbiologique et permettent une récupération maximale des organismes
- La grille de quadrillage à points unique fournit des conseils pour quantifier les colonies bactériennes sans inhibition ou amélioration de la croissance
- Convient à l’analyse microbiologique à l’aide de la technique de filtre à membrane. Chaque boîte contient une certification signée pour vos dossiers permanents
- La variété d’options d’emballage répond à tous les besoins. Disponibles en conditionnement individuel S-Packs, en boîtes autoclavables ou en boîtes non stériles
- À utiliser avec les milieux nutritifs pour des niveaux de croissance élevés et une identification facile des contaminants
- Conçue pour les applications de laboratoire uniquement
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
Ester de cellulose mixte hydrophile | |
Non stérile | |
152 μm | |
37 mm |
0,45 μm | |
100/boîte | |
unie |