Learn More
GNL1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16812564 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16812564 20 μL 20µL
16802564 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16812564 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 140781AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The GNL1 gene, identified in the human major histocompatibility complex class I region, shows a high degree of similarity with its mouse counterpart. The GNL1 gene is located less than 2 kb centromeric to HLA-E, in the same transcriptional orientation. GNL1 is telomeric to HLA-B and HLA-C.
Spécification
Antigène GNL1
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 0.13 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression GNL1
Numéro d’ordre du gène P36915
Alias de gène GNL1, GTP binding protein HSR1, HSR1
Symboles de gène(s) GNL1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène GNL1 Fusion Protein Ag5203
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2794
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG