missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADAP1, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Code produit 16049697
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16049697 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16049697 Fournisseur Abnova Code fournisseur PAB6491.100ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ADAP1.

Sequence: C-QEYAVEAHFKHKP

Spécification

Antigène ADAP1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Description Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ADAP1.
Dilution ELISA (1:32000) Western Blot (1-3 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formule In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide)
Expression ADAP1
Numéro d’ordre du gène NP_006860
Alias de gène CENTA1/GCS1L/p42IP4
Symboles de gène(s) ADAP1
Espèces hôtes Goat
Immunogène A synthetic peptide corresponding to human ADAP1.
Méthode de purification Antigen affinity purification
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11033
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Forme Liquid
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.