Learn More
Goat anti-Canine IgG1 Secondary Antibody, R&D Systems™
Code produit 18611949 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611949 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18611949 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP268356
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgG1 Polyclonal antibody specifically detects IgG1 in Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG1
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:1000 - 1:10000, ELISA 1:100 - 1:10000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen 1:200 - 1:2000
Formule PBS
Alias de gène IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Espèces hôtes Goat
Immunogène Canine IgG1
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Canine
Contenu et stockage Store at 4°C. Do not freeze.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus