Learn More
Goat anti-Chicken IgY Fc Secondary Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
IgY Fc Polyclonal antibody specifically detects IgY Fc in Chicken samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | IgY Fc |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | APC |
| Formule | PBS |
| Espèces hôtes | Goat |
| Immunogène | Chicken IgG (IgY)-Fc Fragment |
| Méthode de purification | Immunogen affinity purified |
| Quantité | 1 mL |
| État réglementaire | RUO |
| Afficher plus |