missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DLX5, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Code produit 16010857
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16010857 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16010857 Fournisseur Abnova Code fournisseur PAB13670.100ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of DLX5.

This gene encodes a member of a homeobox transcription factor gene family similiar to the Drosophila distal-less gene. The encoded protein may play a role in bone development and fracture healing. Mutation in this gene, which is located in a tail-to-tail configuration with another member of the family on the long arm of chromosome 7, may be associated with split-hand/split-foot malformation. [provided by RefSeq

Sequence: C-AYNRVPSATNQPEK

Spécification

Antigène DLX5
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Description Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of DLX5.
Dilution ELISA (1:32000) Western Blot (1-3 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formule In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide)
Expression DLX5
Numéro d’ordre du gène NP_005212.1
Symboles de gène(s) DLX5
Espèces hôtes Goat
Immunogène A synthetic peptide corresponding to amino acids at internal region of human DLX5.
Méthode de purification Antigen affinity purification
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1749
Spécificité du test Approximately 30 KDa band observed in human bone marrow lysates (calculated MW of 31.5 KDa according to NP_005212.1). The observed molecular weight corresponds to earlier findings in literature with different antibodies (Lee et al, J Biol Chem. 2003 Sep 5;278(36):34387-94; PMID: 12815054).
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Forme Liquid
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.