missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Ferret IgG (H+L) Secondary Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB7222APC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Ferret samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| IgG (H+L) | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| This Goat anti-Ferret IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against ferret IgG-heavy and light chain. | |
| 1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Ferret | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| APC | |
| Goat | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu