Learn More
Goat anti-Human IgG F(ab')2 Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Code produit 18298783 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18298783 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18298783 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP261921F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.32€
    318.15€ / 0.5mg
    Économisez 39.17€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Goat Polyclonal Antibody
IgG F(ab')2 Polyclonal specifically detects IgG F(ab')2 in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG F(ab')2
Applications ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.05 mg/mL
Conjugué FITC
Dilution Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formule Phosphate Buffered Saline (PBS) containing 0.09% Sodium Azide with 0.09% Sodium Azide
Espèces hôtes Goat
Immunogène Human IgG F(ab')2 fragments
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.5 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus