Learn More
Goat anti-Human IgG F(ab')2 Secondary Antibody, R&D Systems™
Code produit 18261102 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18261102 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18261102 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP261921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.03€
    249.90€ / 0.5mg
    Économisez 34.13€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgG F(ab')2 Polyclonal specifically detects IgG F(ab')2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG F(ab')2
Applications ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.05 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:1000 - 1:30000, ELISA 1:1000 - 1:30000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:2000, Immunocytochemistry 1:200 - 1:2000
Formule Phosphate Buffered Saline (PBS) containing 0.09% Sodium Azide with 0.09% Sodium Azide
Espèces hôtes Goat
Immunogène Human IgG F(ab')2 fragments
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.5 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus