Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marque:  Invitrogen™ 628400
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 10353143
  • 201.00€ / 1mL
Description
Reconstitute with 1 mL of distilled water.
Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Human IgG (H+L)
Polyclonal
Unconjugated
Goat
Affinity chromatography
RUO
Human
Secondary Antibody
IgG
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
Gamma Immunoglobin.
1 mL
Secondary
4°C
Lyophilized
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Goat anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P330-Rincer la bouche.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: SODIUM AZIDE