missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITPKC, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Code produit 16051637
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16051637 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16051637 Fournisseur Abnova Code fournisseur PAB15634.100ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat polyclonal antibody raised aganist synthetic peptide of ITPKC.

This gene encodes a member of the inositol 1,4,5-trisphosphate [Ins(1,4,5)P(3)] 3-kinase family of enzymes that catalyze the phosphorylation of inositol 1,4,5-trisphosphate to 1,3,4,5-tetrakisphosphate. The encoded protein is localized to the nucleus and cytoplasm and has both nuclear import and nuclear export activity. Single nucleotide polymorphisms in this gene are associated with Kawasaki disease

Sequence: C-ETERPKQKTEPDRSS

Spécification

Antigène ITPKC
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Description Goat polyclonal antibody raised aganist synthetic peptide of ITPKC.
Dilution ELISA (1:2000) Western Blot (1-3 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formule In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide)
Expression ITPKC
Alias de gène IP3KC
Symboles de gène(s) ITPKC
Espèces hôtes Goat
Immunogène A synthetic peptide corresponding to amino acids at internal region of human ITPKC.
Méthode de purification Antigen affinity purification
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 80271
Spécificité du test Approximately 75 KDa band observed in human pancreas lysates (calculated MW of 75.2 KDa according to NP_079470.1).
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Forme Liquid
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.