missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MIA, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Code produit 16007617
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16007617 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16007617 Fournisseur Abnova Code fournisseur PAB27627.100ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MIA.

Sequence: PKLADRKLCADQE

Spécification

Antigène MIA
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Description Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MIA.
Dilution ELISA (1:64000) Western Blot (1-3ug/ml) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formule In Tris saline, pH 7.3 (0.02% sodium azide, 0.5% BSA)
Expression MIA
Alias de gène CD-RAP
Symboles de gène(s) MIA
Espèces hôtes Goat
Immunogène A synthetic peptide corresponding to internal region of human MIA.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8190
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.