missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Mouse IgG Fc Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Code produit 30230725 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
Conditionnement:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30230725 0.5 mL 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30230725 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP260664F

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigène IgG Fc
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule PBS
Espèces hôtes Goat
Immunogène Goat anti-Mouse IgG Fc fragment Secondary Antibody was produced by repeated immunization with Mouse IgG F(c) fragment in goat.
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.5 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.