missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Porcine IgG (H+L) Secondary Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Code produit 30227210 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30227210 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30227210 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB738PCP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Porcine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IgG (H+L)
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Formule PBS
Espèces hôtes Goat
Immunogène This Goat anti-Porcine IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against porcine IgG-heavy and light chain.
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Pig
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.