missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Rabbit IgG F(ab) Secondary Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-68540H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IgG F(ab) Polyclonal antibody specifically detects IgG F(ab) in Rabbit samples. It is validated for ELISA
Spécification
| IgG F(ab) | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Normal rabbit IgG | |
| 0.5 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| HRP | |
| Goat | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Rabbit | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu