Learn More
Trihydrate de chlorure d’or(III), Honeywell Fluka™
Code produit. p-7072297 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
5g
Code produit. 15657880
Marque: Honeywell-Fluka G40221G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, ≥ 49,0 % de base Au
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16961-25-4
Formule moléculaire AuCl4H
Poids moléculaire (g/mol) 339.77
Numéro MDL MFCD00149904
Clé InChI VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC trichlorogold hydrochloride
SMILES Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold(III) chloride trihydrate
Quantité 1 g
Formule linéaire HAuCl4 · 3H2O
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 393.83g/mol
Pourcentage de pureté ≥49% (Au basis)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gold(III) chloride trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.