Learn More
Thermo Scientific™ Joints de base pour port d’injection GC pour instruments Thermo Scientific™ et Agilent
Assurez une analyse GC optimale grâce à l’étanchéité exceptionnelle et aux propriétés inertes des joints de base pour port d’injection GC Thermo Scientific™.
66.89€ - 417.00€
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) interne | À utiliser avec (équipement) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) interne | À utiliser avec (équipement) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10281665
|
Thermo Scientific™
290GA081 |
Joint de base d’entrée doré | 0,8 mm | Installation à colonne unique | 10/boîte |
417.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10548605
|
Thermo Scientific™
290GA082 |
Joint de base d’entrée doré | 0,8 mm | Installation à colonne unique | 2/boîte |
77.24€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10703996
|
Thermo Scientific™
290GA122 |
Joint de base d’entrée doré | 1,2 mm | Installation à double colonne | 2/boîte |
80.24€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10219174
|
Thermo Scientific™
290GA083 |
Joint de base d’entrée doré | 0,8 mm | Installation à colonne unique (version croisée) | 2/boîte |
77.98€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10371335
|
Thermo Scientific™
290GA084 |
Joint de base d’entrée doré | 0,8 mm | Installation à colonne unique (version croisée) | 10/boîte |
349.14€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10534655
|
Thermo Scientific™
290GA091 |
Joint de base d’entrée Siltek | 0,8 mm | Installation à colonne unique | 10/boîte |
297.24€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10781947
|
Thermo Scientific™
290GA092 |
Joint de base d’entrée Siltek | 0,8 mm | Installation à colonne unique | 2/boîte |
66.89€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10417714
|
Thermo Scientific™
290GA094 |
Joint de base d’entrée Siltek | 0,8 mm | Installation à colonne unique (version croisée) | 10/boîte |
385.38€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10575425
|
Thermo Scientific™
290GA093 |
Joint de base d’entrée Siltek | 0,8 mm | Installation à colonne unique (version croisée) | 2/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10558605
|
Thermo Scientific™
290GA121 |
Joint de base d'admission en or | 1,2 mm | Installation à double colonne | 10/pqt |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Assurez une analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC) optimale grâce à l’étanchéité exceptionnelle et aux propriétés inertes des joints de base pour port d’injection GC Thermo Scientific™. Usinés avec précision à partir d’acier inox de qualité supérieure ; faites votre choix parmi des joints de base plaqué or ou traités par Siltek La surface revêtue chimiquement inerte les rend adaptés à l’analyse de composés actifs tels que les pesticides, les biphényles polychlorés (PCB) et les phénols. Utilisez ces joints de base de port d’injection GC avec les ports d’injection à débit divisé / non divisé des systèmes GC Thermo Scientific™ TRACE™ série 1300 et GC Agilent 5890 / 6890 / 7890.
- Élaborés à la machine avec précision, pour fournir des propriétés d’étanchéité exceptionnelles.
- Réduit l’activité (particulièrement utile pour l’analyse des pesticides, des PCB, des phénols, etc.)
- L’acier inox de haute qualité assure une étanchéité reproductible
- Équivalent direct à la pièce d’origine Agilent
- Compatible avec tous les ports d’injection à débit divisé / non divisé GC Agilent 5890 / 6890 / 7890
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.