Learn More
Gosselin™ Tubes à essai en PP à base plate
Solution idéale pour une utilisation clinique, environnementale, industrielle, microbiologique et dans l’industrie laitière. Les tubes à essai en PP à fond plat Gosselin™ sont fabriqués en PP naturel transparent.
Marque: Gosselin™ TP5-14
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 8.10000kg
Description
- Tubes à centrifuger
- Niveau garanti de stérilité conforme à la norme ISO 11137 : Nil
- Contact alimentaire : les matières premières sont conformes à la réglementation CE N° 1935/2004
Spécification
CE, IVD, EC N°1935/2004, ISO 11137 | |
PEBD | |
Avec bouchon à vis blanc | |
54 mm | |
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie | |
400 BG | |
Stérile | |
Bouchon à vis |
Blanc | |
Naturel | |
7 mL | |
PP | |
Bouchon à vis | |
1 600/carton | |
16,6 mm | |
Tube à fond plat |