Learn More
Gosselin™ Flacons octogonaux en PET
258.67 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 L
Diamètre (métrique) intérieur de col:
31mm
31 mm
31,7mm
31.7 mm
31.7 mm
Longueur (métrique):
53mm
63mm
63 mm
74mm
74 mm
92mm
92,5mm
95mm
Hauteur (métrique):
105 mm
108 mm
132 mm
135 mm
170 mm
173 mm
212 mm
214 mm
Description
- Gradué
- Non stérile, aseptique
- Marquage de traçabilité
- Avec bouchon à vis inviolable
- Conformité aux normes ISO 5667-3 et 19458
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Naturel |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 31,7mm |
Matériau | PET |
Longueur (métrique) | 74 mm |
Nb par paquet | 120/carton |
Stérilité | Non stérile |
Largeur (métrique) | 74mm |
Couleur de bouchon | Naturel |
Certifications/Conformité | CE N°1935/2004, ISO 11137 |