Learn More
Corning™ Boîtes de Pétri
Optimisées pour l’automatisation. Les boîtes de Pétri Gosselin™ sont fabriquées en PS transparent.
Marque: Corning™ BI93D-01
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 5.25000kg
Description
Optimisées pour l’automatisation. Les boîtes de Pétri Gosselin™ sont fabriquées en PS transparent.
- PS de cristal
- Planéité optimale
- Fabrication classe 100
- Ouverture facile
Spécification
Transparent | |
Round | |
2 | |
3 | |
90 mm |
Polystyrene | |
Sterile | |
Double bagged | |
15 mm |