Learn More
Corning™ Boîtes de Pétri
Optimisées pour l’automatisation. Les boîtes de Pétri Gosselin™ sont fabriquées en PS transparent.
Marque: Corning™ SB93-03
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 13.60000kg
Description
Optimisées pour l’automatisation. Les boîtes de Pétri Gosselin™ sont fabriquées en PS transparent.
- PS de cristal
- Planéité optimale
- Fabrication classe 100
- Ouverture facile
Spécification
Transparent | |
Round | |
1 | |
3 | |
90 mm |
PMP | |
Sterile | |
Regular | |
15 mm |