Learn More
Corning™ Boîtes de Pétri
Optimisées pour l’automatisation. Les boîtes de Pétri Gosselin™ sont fabriquées en PS transparent.
Marque: Gosselin™ BP93D-102
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 9.52000kg
Description
Optimisées pour l’automatisation. Les boîtes de Pétri Gosselin™ sont fabriquées en PS transparent.
Optimale pour l’automatisation et dotée d’un double sachet extérieur avec traçabilité. Solution optimisée pour l’automatisation.- Trois orifices d’aération
- Polystyrène de cristal
- Zone dépolie
Spécification
PS | |
Stérile | |
Zone dépolie, conditionnement double ; Étiquettes de traçabilité | |
3 | |
90 mm |
Rond | |
Optimisée pour l’automatisation | |
Boîte de 825 | |
14,2 mm |