Learn More
Gosselin™ Sachet de collecte de déchets à risque biologique
Sachets à risque biologique autoadhésifs à double poches, imprimés avec un logo de risque biologique apparent. Le sachet de collecte de déchets à risque biologique Gosselin™ est conçu pour décontaminer les déchets de laboratoire via l’autoclavage.
Marque: Gosselin™ SFAB1727-08
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Construction en polypropylène durable
- Forme conique
- Fond plat
- Bouchon à vis rouge
Spécification
Bouchon auto-adhésif | |
170 mm | |
40 μm |
270 mm | |
2000/boîte |