Learn More
Corning™ Pince pour bouchon à vis en polypropylène avec poignée amovible, bleue, stérile
Outils d’échantillonnage pour le contrôle de la qualité pour la récupération et l’expédition d’échantillons en toute sécurité
Marque: Corning™ TAT52-01
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Polypropylene blue containers
- Removable handle
- Shock resistant, Leakproof
- No cross contamination risks
- Traceability information on each bag
- Packaged individually in tamper evident single zipped bags
Spécification
Dipper | |
Removable handle | |
125 mL | |
Blue | |
Quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment | |
5.2 cm | |
27.5 cm |
Polypropylene | |
4.22 oz. | |
Sterile | |
EC N 1935/2004, ISO 11137 | |
2.04 in. | |
10.82 in. |