Learn More
Gosselin™ Récipient droit Gosselin™
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, Corning™ Gosselin™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
Marque: Gosselin™ TP52C-004
107.13 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 5.66000kg
Description
- Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
- Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
- Bouchons à vis à code couleur
Spécification
Polypropylène | |
125 mL | |
380/carton |
Stérile | |
Vert | |
380/Bte |