Learn More
A&D Weighing Balances de précision à étalonnage interne agréées Classe II GP Series
Fonction SmartRange pour une précision supérieure quelle que soit la tare du conteneur. Étalonnage automatique interne et interface standard RS232. Métrologie OIML-EC agréée disponible sur certains modèles.
Marque: A&D Weighing GP-60K-EC
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg
Description
- Homologuées CE
- Conception avec bras pivotant ou conception avec écran et plateforme séparés
- Protection IP65
- Structure durable en acier inox et alliage d’aluminium
- Étalonnage facile avec le poids de calibrage interne
- Vitesse de réponse SHS de seulement 1,5 seconde
- Conformes aux normes BPL, BPF et ISO
- Interface RS-232C
- Sortie de comparateur et sortie analogique (en option)
- Grand affichage fluorescent sous vide
- Fonction de mémoire de données
- Fonction de comptage avec ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement, amélioration de la précision du comptage automatique)
- Fonction de gamme intelligente (GP-32K/102K/32KS)
- Fonction de comparaison
- Crochet sous la balance pour la pesée d’échantillons thermiques et magnétiques ainsi que pour le calcul de la densité
- Fonction de pesée d’animaux
Spécification
61 kg | |
1 g | |
Balance industrielle de précision |
VFD | |
1,5 secondes |