missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GPR12 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13404469
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13404469 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13404469 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA532793

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset, Mouse, Rat, Dog, Bovine, Hamster, Panda, Horse, Pig, Opossum (100%); Bat, Elephant, Rabbit (94%); Turkey, Chicken (88%); Platypus, Xenopus (81%). For IHC(P), use heat induced antigen retrieval in pH 6.0 citrate buffer. After incubation with the primary antibody, slides were incubated with biotinylated secondary antibody, followed by alkaline phosphatase-streptavidin and chromogen.

The G-protein-coupled receptor (GPCR) superfamily is comprised of an estimated 600-1,000 members and is the largest known class of molecular targets with proven therapeutic value. GPR12 is an orphan G-protein-coupled receptor which constitutively activates the Gs protein and increases intracellular cAMP. GPR12 can also be activated by sphingosylphosphorylcholine to promote various cellular functions which include proliferation, neurite outgrowth, cell survival and differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GPR12
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.8 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.1% sodium azide
Expression GPR12
Numéro d’ordre du gène P30951, P35412, P47775
Alias de gène FLJ18149; FLJ97704; G protein-coupled receptor 12; GPCR01; GPCR12; Gpcr20; Gpcr21; Gpr12; G-protein coupled receptor 12; MGC138349; MGC138351; PPP1R84; protein phosphatase 1, regulatory subunit 84; R334
Symboles de gène(s) GPR12
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic 16 amino acid peptide from 1st extracellular domain of human GPR12 / GPCR12.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 100050970, 100736641, 100764513, 14738, 2835, 486034, 522747, 80840
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey, Bovine, Hamster, Pig, Horse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.