missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR128 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16863275 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16863275 20 μL 20µL
16853275 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16863275 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 247841AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

GPRs are characterized by the presence of 7 transmembrane domains. GPR128 is an orphan receptor.

Spécification

Antigène GPR128
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.26 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression ADGRG7
Numéro d’ordre du gène Q96K78
Alias de gène G protein coupled receptor 128, GPR128
Symboles de gène(s) ADGRG7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène GPR128 Fusion Protein Ag20477
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 84873
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.