missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GPR17 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 17722274
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17722274 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17722274 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5120874

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive test controls include: Mouse spinal cord, Mouse brain, Rat brain. Immunogen sequence: MSKRSWWAGS RKPPREMLKL SGSDSSQSMN GLEVAPPGLI TNFSLATAEQ CGQETPLENM LFASFYLLDF ILALVGNTLA LWLFIRDHKS GTPA.

The G-protein-coupled receptor (GPCR) superfamily is comprised of an estimated 600-1,000 members and is the largest known class of molecular targets with proven therapeutic value. GPR17 is an orphan G protein-coupled receptor involved in orchestration of oligodendrocyte differentiation and myelination in the central nervous system. GPR17 is expressed in brain, kidney, heart and umbilical vein endothelial cells. GPR17 has dual specificity for uracil nucleotides and cysteinyl leukotrienes and signals through G(i) and inhibition of adenylyl cyclase. May mediate brain damage by nucleotides and cysteinyl leukotrienes following ischemia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GPR17
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.61 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Expression GPR17
Numéro d’ordre du gène Q09QM4, Q13304, Q6NS65
Alias de gène AI853548; DKFZp686M18273; G protein-coupled receptor 17; Gpr17; gpr17 {ECO:0000312; G-protein coupled receptor 17; P2Y-like receptor; R12; RGD:1589785}; UDP/CysLT receptor; Uracil nucleotide/cysteinyl leukotriene receptor; Y12546; Z94155
Symboles de gène(s) GPR17
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-94 of human GPR17 (NP_005282.1).
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2840, 574402, 767613
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.