missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GPR18 Polyclonal Antibody

Code produit 13444479
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13444479 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13444479 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA532808

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset, Bovine, Hamster, Horse, Pig, Opossum (94%); Mouse, Rat, Bat (89%); Elephant, Rabbit (83%). For IHC(P), use heat induced antigen retrieval in pH 6.0 citrate buffer. After incubation with the primary antibody, slides were incubated with biotinylated secondary antibody, followed by alkaline phosphatase-streptavidin and chromogen.

The G-protein-coupled receptor (GPCR) superfamily is comprised of an estimated 600-1,000 members and is the largest known class of molecular targets with proven therapeutic value. GPR18 is an orphan G protein-coupled receptor found at high levels in the testis, small intestines and cells associated with the immune system including lymphocytes, thymus and spleen. GPR18 has been found to be a receptor for endogenous lipid neurotransmitters, several of which also bind to cannabinoid receptors. Some ligands described to be GPR18 agonists or partial agonists include N-Arachidonoylglycine, Abnormal cannabidiol, O-1602, AM-251, Cannabidiol, delta 9-Tetrahydrocannabinol, N-arachidonoyl ethanolamine and Arachidonylcyclopropylamide. Antagonists include the synthetic cannabidiol related compounds CID-85469571 and O-1918.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GPR18
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.1% sodium azide
Expression GPR18
Numéro d’ordre du gène Q14330
Alias de gène EMBL:AAI28783.1}; G protein-coupled receptor 18; GPCRW; Gpr18; gpr18 {ECO:0000312; G-protein coupled receptor 18; NAGly receptor; N-arachidonyl glycine receptor; RP11-461N23.8
Symboles de gène(s) GPR18
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic 18 amino acid peptide from C-terminus of human GPR18.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2841
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.