missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GPR19 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15577291
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15577291 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15577291 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA1151

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

IHC(P) analysis shows positive staining of GPR19 in human enteric ganglion tissue.

The G-protein-coupled receptor (GPCR) superfamily is comprised of an estimated 600-1, 000 members and is the largest known class of molecular targets with proven therapeutic value. GPR19 is an orphan receptor found primarily in the central nervous system. GPR19 was also found in ovary and testis and in human embryonic stem cells. GPR19 has been postulated to play a role in cancer development and increased levels of GPR19 mRNA were found in metastatic melanoma, small cell lung carcinoma and pancreas islet cell carcinoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GPR19
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1mg/mL BSA, 30% glycerol and 0.05% sodium azide
Expression GPR19
Numéro d’ordre du gène Q15760
Alias de gène G protein-coupled receptor 19; GPR19; GPR-NGA; Probable G-protein coupled receptor 19
Symboles de gène(s) GPR19
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène KLH conjugated Cys-REAKEKKLAWPINSNPPNTFV.
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2842
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.