missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GPR22 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13454489
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13454489 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13454489 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA532818

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Monkey, Marmoset, Mouse, Rat, Bat, Bovine, Hamster, Elephant, Panda, Horse, Rabbit, Pig, Turkey, Chicken, Lizard, Xenopus, Pufferfish, Zebrafish, Stickleback (100%). For IHC(P), use heat induced antigen retrieval in pH 6.0 citrate buffer. After incubation with the primary antibody, slides were incubated with biotinylated secondary antibody, followed by alkaline phosphatase-streptavidin and chromogen.

The G-protein-coupled receptor (GPCR) superfamily is comprised of an estimated 600-1, 000 members and is the largest known class of molecular targets with proven therapeutic value. GPR22 is an orphan G-protein-coupled receptor, belonging to the class A rhodopsin-like GPCRs. GPR22 is highly expressed in several human brain regions, heart and coronary arteries. GPR22 expression is also observed in normal pancreas and in pancreatic, colorectal, prostate and liver cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GPR22
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.6 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.1% sodium azide
Expression GPR22
Numéro d’ordre du gène Q8BZL4, Q99680
Alias de gène 2900068K05Rik; AW061316; G protein-coupled receptor 22; GPR22; G-protein coupled receptor 22; MGC129847; probable G-protein coupled receptor 22; tcag7.108
Symboles de gène(s) GPR22
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic 16 amino acid peptide from C-terminal cytoplasmic domain of human GPR22.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 100146673, 100345158, 100519967, 100753963, 2845, 298944, 73010, 769379, 783685
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Rabbit, Monkey, Bovine, Hamster, Pig, Horse, Chicken, Frog, Zebrafish, Bat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.