missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GPR34 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 17167713
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17167713 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17167713 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5109784

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: YWKEIVHKTN EIMLVLSSFN SCLDPVMYFL MSSNIRKIMC QLLFRRFQGE PSRSESTSEF KPGYSLHDTS VAVKIQSSSK ST.

G protein-coupled receptors (GPCRs), such as GPR34, are integral membrane proteins containing 7 putative transmembrane domains (TMs). These proteins mediate signals to the interior of the cell via activation of heterotrimeric G proteins that in turn activate various effector proteins, ultimately resulting in a physiologic response.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GPR34
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 4.78 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Expression Gpr34
Numéro d’ordre du gène Q9UPC5
Alias de gène G protein-coupled receptor 34; Gpr34; G-protein-coupled receptor; G-protein-coupled receptor GPR34; Lypsr1; probable G-protein coupled receptor 34
Symboles de gène(s) Gpr34
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-381 of human GPR34 (NP_0052911).
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2857
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.