Learn More
Invitrogen™ GPR56 Polyclonal Antibody
Code produit 11587082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11587082 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11587082 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA133156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    578.00€
    525.98€ / 25µg
    Économisez 52.02€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
PA1-33156 detects GPCR TM7XN1/GPR56 from human samples.
GPR56 is a member of the G protein-coupled receptor family. The protein contains 7 transmembrane domains and a mucin-like domain in the N-terminal region. The gene is implicated in the regulation of brain cortical patterning. The protein binds specifically to transglutaminase 2 in the extracellular space. Expression of this gene is downregulated in melanoma cell lines, and overexpression of this gene can suppress tumor growth and metastasis. Mutations in this gene result in bilateral frontoparietal polymicrogyria. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigène GPR56
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.1% sodium azide
Expression ADGRG1
Numéro d’ordre du gène Q9Y653
Alias de gène 7-transmembrane protein with no EGF-like N-terminal domains-1; Adgrg1; ADGRG1 CT; ADGRG1 C-terminal fragment; ADGRG1 NT; ADGRG1 N-terminal fragment; ADGRG1-CT; adhesion G protein-coupled receptor G1; adhesion G-protein coupled receptor G1; BFPP; BPPR; Cyt28; DKFZp781L1398; G protein-coupled receptor 56; Gpr56; GPR56 7TM; GPR56 CT; GPR56 C-terminal fragment; GPR56 extracellular subunit; GPR56 NT; GPR56 N-terminal fragment; GPR56 seven-transmembrane subunit; GPR56 subunit alpha; GPR56 subunit beta; G-protein coupled receptor 56; Protein TM7XN1; secretin receptor; serpentine receptor cyt28; testicular tissue protein Li 77; TM7LN4; TM7XN1; UNQ540/PRO1083
Symboles de gène(s) ADGRG1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic 16 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human GPR56.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9289
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.