Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif en cellulose de grade 113 pour filtrage moyen Code produit.: 11754263
Expédition estimée: 04-11-2025
Il en reste null
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif en cellulose de grade 113 pour filtrage moyen
Code produit. p-8002065 Tous les produits Fisherbrand Produits
Disque plié, 110 mm, 100 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.24
Click to view available options
Format:
Disque
Disque plié
Feuille
Diamètre (métrique):
45 mm
47 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
120 mm
125 mm
150 mm
185 mm
200 mm
210 mm
240 mm
270 mm
320 mm
400 mm
500 mm
Conditionnement:
100 pièces
Dimensions (L x l):
570 x 460 mm
Code produit. 11754263
Il en reste null
Expédition estimée: 04-11-2025
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Filtre les particules fines.
  • Qualité de pureté
  • En fibres de cellulose
  • Teneur en cellulose alpha d’environ 100 % selon des normes précises
  • Teneur en cendres : 0,06 %
Applications
  • Utilisé pour les liquides, les particules fines
  • Utilisé dans les huiles essentielles et industrielles
  • Analyse atmosphérique
  • Industrie des boissons
  • Industries alimentaire et chimique
Spécification
Description Teneur en cendres : 0,06%
Format Disque plié
Matériau Cellulose
Particle Retention 5 à 8 μm
Porosité 5 à 8 μm
À utiliser avec (application) Convient à la filtration rapide des liquides avec des particules fines
Qualité 113
Quantité 100/paquet
Épaisseur (métrique) 0,16 mm
Diamètre (métrique) 110 mm
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif en cellulose de grade 113 pour filtrage moyen >