Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre à usage général en cellulose de grade 122
Vitesse de filtration très élevée. Le papier filtre à usage général en cellulose Fisherbrand™ de grade 122 est utilisé pour tous les travaux généraux en laboratoire.
26.60€ - 43.55€
Spécification
Format | Disque plié |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Particle Retention | 17 à 30 μm |
Porosité | 17 à 30 μm |
À utiliser avec (application) | Pour tous les travaux généraux dans les laboratoires |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11738752
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
26.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11788722
|
Fisherbrand™
|
250 mm |
43.55€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Vitesse de filtration très élevée
- Utilisés dans les travaux généraux, les hôpitaux, les laboratoires de recherche
- Applications : Industries chimique, pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et des boissons
Spécification
Disque plié | |
17 à 30 μm | |
Pour tous les travaux généraux dans les laboratoires | |
100/boîte |
Cellulose | |
17 à 30 μm | |
122 | |
0,17 mm |