Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs de grade 1288, format disque
Les papiers qualitatifs de grade 1288, format disque de Sartorius Stedim Biotech™, sont adaptés aux applications analytiques et aux analyses de routine lorsqu'aucune analyse gravimétrique n'est requise.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-206-080
Informations supplémentaires : Poids : 0.02600kg
Code produit. 15992890
  • 12.30€ / 100 pièces
Expédition estimée: 10-07-2024
Description
  • Résistants à l’état humide.
  • Fabriqués en pâte raffinée et linters avec > 95 % de teneur en cellulose alpha.
  • Teneur en cendres de < 0,1 % conformément à la norme DIN 54370
Spécification
Spécification
84 g/m2
Linters de coton et pâte raffinée (< 95 % de cellulose alpha)
10 s
100 / boîte
80 mm
Disque
12 à 15 μm
1288
0,21 μm