Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié résistant à l’état humide de qualité 1288
Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire
47.90€ - 299.00€
Spécification
Format | Plié |
---|---|
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée |
Particle Retention | 12 à 15 μm |
Vitesse de filtration | 10 μm/s |
À utiliser avec (application) | Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10158531
|
Sartorius™
FT-4-206-110 |
110 mm |
47.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10113991
|
Sartorius™
FT-4-206-150 |
150 mm |
68.55€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10062281
|
Sartorius™
FT-4-206-125 |
125 mm |
56.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10317881
|
Sartorius™
FT-4-206-185 |
185 mm |
64.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10042321
|
Sartorius™
FT-4-206-270 |
270 mm |
103.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10738772
|
Sartorius™
FT-4-206-320 |
320 mm |
163.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10652392
|
Sartorius™
FT-4-206-385 |
385 mm |
299.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10514381
|
Sartorius™
FT-4-206-090 |
90 mm |
124.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10798192
|
Sartorius™
FT-4-206-240 |
240 mm |
88.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose de >95 %α
- Teneur en cendres comprise entre 0,1–0,15 % (qualité 100/N <0,1 %)
- Résistants à l’humidité
- Fournis sous forme de filtres pliés
Specifications
Plié | |
12 à 15 μm | |
Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire | |
100/boîte | |
Papier filtre qualitatif |
Linters de coton et pâte raffinée | |
10 μm/s | |
1288 | |
0,21 mm |